Tlačiť
6-Benzylaminopurine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
13151-1G-F 13151-25G-F 13151-5G-F
SIAL13151-1G-FEA 29.96 EUR
SIAL13151-1G-F SIAL13151-25G-F SIAL13151-5G-F
6-Benzylaminopurine, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₁₂H₁₁N₅
Teplota tavenia: 230…234 °C
Číslo MDL: MFCD00005572
Číslo CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5