6-Benzylaminopurine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
A14678.03
A14678.06
A14678.14
A14678.03EA
39.51
EUR
A14678.03
A14678.06
A14678.14
6-Benzylaminopurine ≥99%
6-Benzylaminopurine
Purity: 99%
CAS No.: 1214-39-7
Molecular Formula: C12H11N5
Formula Weight: 225.26
Melting Point: 229-233°
Beilstein Reference: 19406
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables
Vzorec:
C₁₂H₁₁N₅ Teplota tavenia: 229…233 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005572 Číslo CAS: 1214-39-7 EINECS: 214-927-5 |