Tlačiť
6-Benzylaminopurine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
A14678.03 A14678.06 A14678.14
A14678.03EA 39.51 EUR
A14678.03 A14678.06 A14678.14
6-Benzylaminopurine ≥99%
6-Benzylaminopurine
Purity: 99% CAS No.: 1214-39-7 Molecular Formula: C12H11N5 Formula Weight: 225.26 Melting Point: 229-233° Beilstein Reference: 19406
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables
Vzorec: C₁₂H₁₁N₅
Teplota tavenia: 229…233 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005572
Číslo CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5