Tlačiť
6-Benzylaminopurine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
226410010 226410050 226410250
ACRO226410010EA 53.75 EUR
ACRO226410010 ACRO226410050 ACRO226410250
6-Benzylaminopurine 99%
6-Benzylaminopurine
Vzorec: C₁₂H₁₁N₅
Teplota tavenia: 229…233 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005572
Číslo CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 233 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)