Tlačiť
Nikotinamid-adenindinukleotid (oxidovaná forma)
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: Nadide, NAD+, Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
A1124.0005EA 229.52 EUR
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
Nikotinamid-adenindinukleotid (oxidovaná forma)
Nikotinamid-adenindinukleotid (oxidovaná forma)
Vzorec: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Mw: 663.43
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00036253
Číslo CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370