Tlačiť
Adenin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5665-100G A5665-25G
SIALA5665-100GEA 482.55 EUR
SIALA5665-100G SIALA5665-25G
Adenin, Sigma-Aldrich®
Adenin
Vzorec: C₅H₅N₅
Hustota: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041790
Číslo CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152