Tlačiť
Adenin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2786-25G A2786-100G A2786-5G
SIALA2786-25GEA 164.23 EUR
SIALA2786-25G SIALA2786-100G SIALA2786-5G
Adenin, Sigma-Aldrich®
Adenin
Vzorec: C₅H₅N₅
Mw: 135.13
Hustota: 0.99741 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041790
Číslo CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00152