Tlačiť
Adenin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
A14906.14 A14906.18 A14906.30 A14906.36 A14906.A7
A14906.14EA 78.51 EUR
A14906.14 A14906.18 A14906.30 A14906.36 A14906.A7
Adenin ≥99%
Adenin
Purity: 99% CAS No.: 73-24-5 Molecular Formula: C5H5N5 Formula Weight: 135.13 Odour: Odourless Melting Point: 360° dec. Beilstein Reference: 5777 Merck Reference: 14,152 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041790
Vzorec: C₅H₅N₅
Mw: 135.13
Teplota tavenia: >360 °C (rozkl.)
Hustota: 0.99741 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041790
Číslo CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00152