Adenin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
147440250
147441000
147445000
ACRO147440250EA
146.01
EUR
ACRO147440250
ACRO147441000
ACRO147445000
Adenin 99%
Adenin
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 5 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |