2,6-Dichloropurine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21289.03
B21289.06
B21289.03EA
58.97
EUR
B21289.03
B21289.06
2,6-Dichloropurine ≥97%
2,6-Dichloropurine
Purity: 97%
CAS No.: 5451-40-1
Molecular Formula: C5H2Cl2N4
Formula Weight: 189.01
Melting Point: ca 184-186° dec.
Beilstein Reference: 9354
Vzorec:
C₅H₂Cl₂N₄ Teplota tavenia: ∼ 184…186 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00077725 Číslo CAS: 5451-40-1 EINECS: 226-681-6 |