Tlačiť
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
194905-1G 194905-5G
SIAL194905-1GEA 44.12 EUR
SIAL194905-1G SIAL194905-5G
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V), Sigma-Aldrich®
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Vzorec: C₈H₁₆O₄
Teplota varu: 254 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 16 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00005103
Číslo CAS: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,II