Tlačiť
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
187020025 187020050 187020250
ACRO187020025EA 87.04 EUR
ACRO187020025 ACRO187020050 ACRO187020250
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) 97%
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Vzorec: C₈H₁₆O₄
Teplota varu: 254 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 16 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005103
Číslo CAS: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %
Titration with HClO4 88.2 to 93.0 % (≤2.0 % (Tert.amine))