Tlačiť
18-Crown-6 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
8.11684.0005EA 38.31 EUR
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
18-Crown-6 for synthesis, Sigma-Aldrich®
18-Crown-6
Vzorec: C₁₂H₂₄O₆
Teplota varu: 396 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 37…39 °C
Hustota: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005113
Číslo CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 264.32 g/mol
Flash Point 109 °C