Tlačiť
Phenazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
130150050 130150100
ACRO130150050EA 58.56 EUR
ACRO130150050 ACRO130150100
Phenazine 98%
Phenazine
Vzorec: C₁₂H₈N₂
Teplota varu: >360 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 174…177 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (22 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005023
Číslo CAS: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 12,07359
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test