Tlačiť
Ethidiumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
M-Clarity™ quality level = MQ200
E8751-10G E8751-1G E8751-25G E8751-5G
SIALE8751-10GEA 765.34 EUR
SIALE8751-10G SIALE8751-1G SIALE8751-25G SIALE8751-5G
Ethidiumbromid, Sigma-Aldrich®
Ethidiumbromid
Vzorec: C₂₁H₂₀BrN₃
Teplota varu: 72 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 261…264 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: <100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011724
Číslo CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751