Tlačiť
Ethidiumbromid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
PIER17896EA 97.7 EUR
PIER17896 PIER17898
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
Vzorec: C₂₁H₂₀BrN₃
Mw: 394,31 g/mol
Teplota varu: 72 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 261…264 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: <100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011724
Číslo CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751