Ethidiumbromid ≥98% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L07482.03
L07482.06
L07482.03EA
56.16
EUR
L07482.03
L07482.06
Ethidiumbromid ≥98% (dry weight)
Ethidiumbromid
Purity: 98%
CAS No.: 1239-45-8
Molecular Formula: C21H20BrN3
Formula Weight: 394.32
Odour: Weak
Melting Point: ca 261° dec.
Beilstein Reference: 3642536
Merck Reference: 14,4731
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011724
Vzorec:
C₂₁H₂₀BrN₃ Teplota varu: 72 °C (0,1 mmHg) Teplota tavenia: ∼ 261 °C (rozkl.) Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: <100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011724 Číslo CAS: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 OSN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,4731 |