Tlačiť
Ethidiumbromid 95%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
170960010 170960050 170960250
ACRO170960010EA 77.02 EUR
ACRO170960010 ACRO170960050 ACRO170960250
Ethidiumbromid 95%, pure
Ethidiumbromid
Vzorec: C₂₁H₂₀BrN₃
Teplota varu: 72 °C (0,1 -rr)
Teplota tavenia: 260…262 °C (rozkl.)
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011724
Číslo CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red to dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
Loss on drying ≤5.0 %
Solubility (1 % in water) Clear red
pH (1 % in water at 20°C) Approx. 4.5