Tlačiť
Phenanthridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
169250050 169250010 169250250
ACRO169250050EA 134.78 EUR
ACRO169250050 ACRO169250010 ACRO169250250
Phenanthridine 98%
Phenanthridine
Vzorec: C₁₃H₉N
Teplota varu: 349 °C (769 mmHg)
Teplota tavenia: 104…108 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (130 °C)
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004989
Číslo CAS: 229-87-8
EINECS: 205-934-4
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥97.5 %