Phenanthridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
169250050
169250010
169250250
ACRO169250050EA
134.78
EUR
ACRO169250050
ACRO169250010
ACRO169250250
Phenanthridine 98%
Phenanthridine
Vzorec:
C₁₃H₉N Teplota varu: 349 °C (769 mmHg) Teplota tavenia: 104…108 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (130 °C) Teplota vzplanutia: 100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004989 Číslo CAS: 229-87-8 EINECS: 205-934-4 ADR: 6.1,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 104 to 108 °C |
GC | ≥97.5 % |