6(5H)-Phenanthridinone 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B25187.03
B25187.06
B25187.03EA
80.22
EUR
B25187.03
B25187.06
6(5H)-Phenanthridinone 96%
6(5H)-Phenanthridinone
Purity: 96%
CAS No.: 1015-89-0
Molecular Formula: C13H9NO
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 288-294°
Beilstein Reference: 140641
Vzorec:
C₁₃H₉NO Teplota tavenia: 288…294 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004988 Číslo CAS: 1015-89-0 EINECS: 213-804-3 |