Tlačiť
Perylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
394475-1G 394475-5G
SIAL394475-1GEA 172.08 EUR
SIAL394475-1G SIAL394475-5G
Perylene, Sigma-Aldrich®
Perylene
Vzorec: C₂₀H₁₂
Teplota varu: 443 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 273…278 °C
Hustota: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004142
Číslo CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325