Perylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L03047.03
L03047.06
L03047.03EA
50.14
EUR
L03047.03
L03047.06
Perylene ≥98%
Perylene
Purity: 98+%
CAS No.: 198-55-0
Molecular Formula: C20H12
Formula Weight: 252.32
Odour: Odourless
Melting Point: 276-280°
Beilstein Reference: 1911335
Merck Reference: 14,7184
MDL No.: MFCD00004142
Vzorec:
C₂₀H₁₂ Teplota varu: 443 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 276…280 °C Hustota: 1,362 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004142 Číslo CAS: 198-55-0 EINECS: 205-900-9 Merck Index: 14,7184 |