Tlačiť
Perylene 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
130070010 130070050
ACRO130070010EA 50.94 EUR
ACRO130070010 ACRO130070050
Perylene 99+%
Perylene
Vzorec: C₂₀H₁₂
Teplota varu: 443 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 277…280 °C
Hustota: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004142
Číslo CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 280 °C
HPLC ≥99.0 %