Tlačiť
Sodium dehydracetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14085.0005 8.14085.0250 8.14085.1000
8.14085.0005EA 30.69 EUR
8.14085.0005 8.14085.0250 8.14085.1000
Sodium dehydracetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sodium dehydracetate
Vzorec: C₈H₇NaO₄
Teplota tavenia: 280…285 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040583
Číslo CAS: 4418-26-2
EINECS: 224-580-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 330 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 190.13 g/mol
Bulk Density 500 - 550 kg/m3
pH 8.8 - 9.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C