Sodium dehydracetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21060.0E
B21060.22
B21060.36
B21060.0EEA
658.24
EUR
B21060.0E
B21060.22
B21060.36
Sodium dehydracetate ≥97%
Sodium dehydracetate
Purity: 97%
CAS No.: 4418-26-2
Molecular Formula: C8H7NaO4
Formula Weight: 190.13
pH: 8.8-9.3
Melting Point: ca 295° dec.
MDL No.: MFCD00040583
Vzorec:
C₈H₇NaO₄ Teplota tavenia: ∼ 295 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040583 Číslo CAS: 4418-26-2 EINECS: 224-580-1 |