Tlačiť
Sodium dehydracetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21060.0E B21060.22 B21060.36
B21060.0EEA 658.24 EUR
B21060.0E B21060.22 B21060.36
Sodium dehydracetate ≥97%
Sodium dehydracetate
Purity: 97% CAS No.: 4418-26-2 Molecular Formula: C8H7NaO4 Formula Weight: 190.13 pH: 8.8-9.3 Melting Point: ca 295° dec. MDL No.: MFCD00040583
Vzorec: C₈H₇NaO₄
Teplota tavenia: ∼ 295 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040583
Číslo CAS: 4418-26-2
EINECS: 224-580-1