Tlačiť
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
11140-1KG 11140-250G 11140-50G
SIAL11140-1KGEA 523.13 EUR
SIAL11140-1KG SIAL11140-250G SIAL11140-50G
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl
Vzorec: C₆H₇NaO₆
Mw: 198.11
Teplota tavenia: 219
Hustota: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082340
Číslo CAS: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM