Tlačiť
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17759.22 A17759.36
A17759.22EA 48.13 EUR
A17759.22 A17759.36
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl ≥99%
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl
Purity: 99% CAS No.: 134-03-2 Molecular Formula: C6H7NaO6 Formula Weight: 198.11 Melting Point: ca 220° Beilstein Reference: 3767246 Merck Reference: 14,830 Optical Rotation: +105° (c=5 in water) MDL No.: MFCD00082340
Vzorec: C₆H₇NaO₆
Teplota tavenia: ∼220 °C
Hustota: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082340
Číslo CAS: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
Merck Index: 14,830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM