Tlačiť
L(+)-Kyselina askorbová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
95209-1KG 95209-250G 95209-50G
SIAL95209-1KGEA 839.58 EUR
SIAL95209-1KG SIAL95209-250G SIAL95209-50G
L(+)-Kyselina askorbová, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec: C₆H₈O₆
Mw: 176.13
Teplota varu: 553
Teplota tavenia: 190…192 °C
Hustota: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064328
Číslo CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM