Tlačiť
L(+)-Kyselina askorbová, BAKER ANALYZED® for biotechnology, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
1018.0100EA 79.82 EUR
1018.0100 1018.0500
L(+)-Kyselina askorbová, BAKER ANALYZED® for biotechnology, J.T.Baker®
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec: C₆H₈O₆
Teplota varu: 553 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 190…192 °C
Hustota: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064328
Číslo CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (dried) min. 99.5 %
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Loss on Drying at 105°C max. 0.1 %
Residue on Ignition max. 0.05 %
Specific Rotation [alpha] 20/D (dried basis), c=10 in water) +20.5 - +21.5 °
Water Insoluble Material passes test