L(+)-Kyselina askorbová 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
36237.14
36237.22
36237.36
36237.14EA
47.67
EUR
36237.14
36237.22
36237.36
L(+)-Kyselina askorbová 99+% ACS
L(+)-Kyselina askorbová
Purity: 99+%
CAS No.: 50-81-7
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Physical Form: Powder
Density: 1.65
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 84272
Merck Reference: 14,830
MDL No.: MFCD00064328
Vzorec:
C₆H₈O₆ Mw: 176.13 Teplota varu: 553 Teplota tavenia: ∼ 191 °C (rozkl.) Hustota: 1.65 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064328 Číslo CAS: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Merck Index: 14,830 |