L(+)-Kyselina askorbová 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
11188.22
11188.36
11188.A3
11188.22EA
46.06
EUR
11188.22
11188.36
11188.A3
L(+)-Kyselina askorbová 98
L(+)-Kyselina askorbová
Purity: 98+%
CAS No.: 50-81-7
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Physical Form: Powder
Density: 1.65
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 84272
Merck Reference: 14,830
MDL No.: MFCD00064328
Vzorec:
C₆H₈O₆ Mw: 176.13 Teplota varu: 553 Teplota tavenia: ∼ 191 °C (rozkl.) Hustota: 1.65 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064328 Číslo CAS: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Merck Index: 13,00837 |