Tlačiť
Spironolaktón, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3378-1G S3378-5G
SIALS3378-1GEA 103.09 EUR
SIALS3378-1G SIALS3378-5G
Spironolaktón, Sigma-Aldrich®
Spironolaktón
Vzorec: C₂₄H₃₂O₄S
Teplota varu: 597 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 196 °C
Číslo MDL: MFCD00082250
Číslo CAS: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Merck Index: 12,08917