Tlačiť
Spironolaktón 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
207460010 207460050
ACRO207460010EA 93.46 EUR
ACRO207460010 ACRO207460050
Spironolaktón 99%
Spironolaktón
Vzorec: C₂₄H₃₂O₄S
Teplota varu: 597 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 198…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082250
Číslo CAS: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Merck Index: 12,08917
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellowish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 h)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -45° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)