Tlačiť
Sorbitan monostearate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W302805-10KG W302805-1KG W302805-SAMPLE
SIALW302805-10KGEA 1082.63 EUR
SIALW302805-10KG SIALW302805-1KG SIALW302805-SAMPLE
Sorbitan monostearate, Sigma-Aldrich®
Sorbitan monostearate
Vzorec: C₂₄H₄₆O₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005366
Číslo CAS: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9