Tlačiť
Span® 20, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6635-1L S6635-250ML
SIALS6635-1LEA 314.88 EUR
SIALS6635-1L SIALS6635-250ML
Span® 20, Sigma-Aldrich®
Span® 20
Vzorec: C₁₈H₃₄O₆
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005365
Číslo CAS: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Merck Index: 12,08872