Tlačiť
Sorbitan monolaurate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L12099.30 L12099.0B
L12099.30EA 48.13 EUR
L12099.30 L12099.0B
Sorbitan monolaurate
Sorbitan monolaurate
CAS No.: 1338-39-2 Molecular Formula: C18H34O6 Formula Weight: 346.47 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4740 Merck Reference: 14,8724 MDL No.: MFCD00005365
Vzorec: C₁₈H₃₄O₆
Hustota: 1,032
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005365
Číslo CAS: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Merck Index: 14,8724