Tlačiť
Tetrahydropyran ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13392.AE A13392.AP
A13392.AEEA 64.18 EUR
A13392.AE A13392.AP
Tetrahydropyran ≥98%
Tetrahydropyran
Purity: 98+% CAS No.: 142-68-7 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.14 Flash Point: -15°(5°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -49° Boiling Point: 87-89° Beilstein Reference: 102436 Merck Reference: 14,9217 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00006585
Vzorec: C₅H₁₀O
Teplota varu: 87…89 °C
Teplota tavenia: –49 °C
Hustota: 0,882
Teplota vzplanutia: –15 °C (5 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006585
Číslo CAS: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
OSN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9217