Tlačiť
Sukcinanhydrid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12245.30 A12245.0B A12245.0I A12245.36
A12245.30EA 69.39 EUR
A12245.30 A12245.0B A12245.0I A12245.36
Sukcinanhydrid 99%
Sukcinanhydrid
Vzorec: C₄H₄O₃
Teplota varu: 261 °C
Teplota tavenia: 118…121 °C
Hustota: 1,572
Teplota vzplanutia: 157 °C (314 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005525
Číslo CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
OSN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8870
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) White
Form Powder or crystals or crystalline powder or flakes and/or chips
Assay (Aqueous acidbase Titration) ≥98.5 to ≤101.5%
Identification (FTIR) Conforms
Melting Point (clear melt) 116 - 121 °C