Sukcinanhydrid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12245.30
A12245.0B
A12245.0I
A12245.36
A12245.30EA
69.39
EUR
A12245.30
A12245.0B
A12245.0I
A12245.36
Sukcinanhydrid 99%
Sukcinanhydrid
Vzorec:
C₄H₄O₃ Teplota varu: 261 °C Teplota tavenia: 118…121 °C Hustota: 1,572 Teplota vzplanutia: 157 °C (314 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005525 Číslo CAS: 108-30-5 EINECS: 203-570-0 OSN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,8870 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) | White |
Form | Powder or crystals or crystalline powder or flakes and/or chips |
Assay (Aqueous acidbase Titration) | ≥98.5 to ≤101.5% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Melting Point (clear melt) | 116 - 121 °C |