Tlačiť
Sukcinanhydrid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Anhydrid butandiové kyseliny, Anhydrid jantarové kyseliny
158760010 158760050 158760500 158760051 158762500
ACRO158760010EA 286 EUR
ACRO158760010 ACRO158760050 ACRO158760500 ACRO158760051 ACRO158762500
Sukcinanhydrid 99%
Sukcinanhydrid
Vzorec: C₄H₄O₃
Mw: 100.07
Teplota varu: 261 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 116…120 °C
Teplota vzplanutia: 157
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005525
Číslo CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
OSN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09039
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals or flakes and/or chips
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Titration by coupling ≥98.5 %