Tlačiť
Hexadecan-16-olide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
540757-10G 540757-50G
SIAL540757-10GEA 178.5 EUR
SIAL540757-10G SIAL540757-50G
Hexadecan-16-olide, Sigma-Aldrich®
Hexadecan-16-olide
Vzorec: C₁₆H₃₀O₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00039668
Číslo CAS: 109-29-5
EINECS: 203-662-0