Tlačiť
Hexadecan-16-olide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L03864.09 L03864.18
L03864.09EA 109.91 EUR
L03864.09 L03864.18
Hexadecan-16-olide ≥97%
Hexadecan-16-olide
Purity: 97% CAS No.: 109-29-5 Molecular Formula: C16H30O2 Formula Weight: 254.42 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 33-34° Beilstein Reference: 148631 MDL No.: MFCD00039668
Vzorec: C₁₆H₃₀O₂
Teplota tavenia: 33…34 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C (212 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039668
Číslo CAS: 109-29-5
EINECS: 203-662-0