Tlačiť
Pentadecan-15-olide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W284009-1KG-K W284009-5KG-K
SIALW284009-1KG-KEA 352.59 EUR
SIALW284009-1KG-K SIALW284009-5KG-K
Pentadecan-15-olide, Sigma-Aldrich®
Pentadecan-15-olide
Vzorec: C₁₅H₂₈O₂
Číslo MDL: MFCD00039667
Číslo CAS: 106-02-5
EINECS: 203-354-6