Tlačiť
Pentadecan-15-olide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A11341.14 A11341.22
A11341.14EA 50.14 EUR
A11341.14 A11341.22
Pentadecan-15-olide ≥98%
Pentadecan-15-olide
Purity: 98% CAS No.: 106-02-5 Molecular Formula: C15H28O2 Formula Weight: 240.39 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Melting Point: 33-37° Boiling Point: 137°/2mm Beilstein Reference: 143710 Merck Reference: 14,3910 MDL No.: MFCD00039667
Vzorec: C₁₅H₂₈O₂
Teplota varu: 137 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 33…37 °C
Hustota: 0,918
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039667
Číslo CAS: 106-02-5
EINECS: 203-354-6
Merck Index: 14,3910