Tlačiť
Nickel sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
656895-10G 656895-50G
SIAL656895-10GEA 99.48 EUR
SIAL656895-10G SIAL656895-50G
Nickel sulphate, Sigma-Aldrich®
Nickel sulphate
Vzorec: NiO₄S
Teplota tavenia: 848 °C
Hustota: 3,543 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011146
Číslo CAS: 7786-81-4
EINECS: 232-104-9
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06600