Tlačiť
Síran kobaltnatý heptahydrát ≥97%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
22926.268EA 232.25 EUR
22926.268 22926.361
Síran kobaltnatý heptahydrát ≥97%, TECHNICAL
Síran kobaltnatý heptahydrát
Vzorec: CoSO₄·7H₂O
Teplota tavenia: 735 °C
Hustota: 2,03 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149658
Číslo CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %