Tlačiť
Síran kobaltnatý heptahydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02556.0100 1.02556.0250
1.02556.0100EA 195.75 EUR
1.02556.0100 1.02556.0250
Síran kobaltnatý heptahydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Síran kobaltnatý heptahydrát
Vzorec: CoSO₄·7H₂O
Teplota tavenia: 735 °C
Hustota: 2,03 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149658
Číslo CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 362 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 281.10 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material