Tlačiť
Síran kobaltnatý heptahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
10696.14 10696.22
10696.14EA 294.41 EUR
10696.14 10696.22
Síran kobaltnatý heptahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Síran kobaltnatý heptahydrát
Purity: 99.999% CAS No.: 10026-24-1 Molecular Formula: CoO4S.7H2O Formula Weight: 281.10 (154.99anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.03 Appearance: Dark red Odour: Odourless pH: 4 Merck Reference: 14,2448 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149658
Vzorec: CoSO₄·7H₂O
Mw: 281.1
Teplota tavenia: 735
Hustota: 2.03
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149658
Číslo CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2448