Sulfid nikelnatý ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Nickel subsulphide, Nickel disulphane
35661.18
35661.09
35661.18EA
597.67
EUR
35661.18
35661.09
Sulfid nikelnatý ≥99.9% (metals basis)
Nickel sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12035-72-2
Molecular Formula: Ni3S2
Formula Weight: 240.19
Physical Form: -200 Mesh Powder
Appearance: Black
Melting Point: 797°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016266
Vzorec:
Ni₃S₂ Mw: 240.21 g/mol Teplota tavenia: 797 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00217044 Číslo CAS: 12035-72-2 EINECS: 234-829-6 OSN: 3077 ADR: 9 III |