Tlačiť
Sulfid železnatý, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ferrous sulphide
A15569.0B A15569.0I A15569.30
A15569.0BEA 150.42 EUR
A15569.0B A15569.0I A15569.30
Sulfid železnatý, tech.
Sulfid železnatý
CAS No.: 1317-37-9 Molecular Formula: FeS Formula Weight: 87.91 Odour: Odourless Melting Point: 1195° Merck Reference: 14,4058 MDL No.: MFCD00011013
Vzorec: FeS
Teplota tavenia: 1195 °C
Hustota: 4,74
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011013
Číslo CAS: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,4058