Tlačiť
Sulfid železnatý ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ferrous sulphide
14024.03 14024.09 14024.18
14024.03EA 28.36 EUR
14024.03 14024.09 14024.18
Sulfid železnatý ≥99.9% (metals basis)
Sulfid železnatý
Purity: 99.9% CAS No.: 1317-37-9 Molecular Formula: FeS Formula Weight: 87.91 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 4.74 Appearance: Brown to black Odour: Odourless Melting Point: 1195° Merck Reference: 14,4058 MDL No.: MFCD00011013
Vzorec: FeS
Teplota tavenia: 1195 °C
Hustota: 4,74
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011013
Číslo CAS: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,4058